Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 589 DKK
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520418
CAS-nummer: 1261797-04-9