2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 436 DKK
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390263
CAS-nummer: 82617-49-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III