2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400518-250MG OR400518-1G OR400518-5G
APOSOR400518-250MGEA 1430 DKK
APOSOR400518-250MG APOSOR400518-1G APOSOR400518-5G
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520407
CAS-nummer: 1261850-39-8