2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene
OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 3190 DKK
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Molekylvægt: 375.827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025461
CAS-nummer: 1261649-03-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III