Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400515-1G OR400515-25G OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA 382 DKK
APOSOR400515-1G APOSOR400515-25G APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087891
CAS-nummer: 5337-09-7