Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 2460 DKK
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348430
CAS-nummer: 1980045-04-2