2-Bromo-3-chloroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR400506-1G
OR400506-250MG
OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA
218
DKK
APOSOR400506-1G
APOSOR400506-250MG
APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
Formel:
C₇H₆BrClO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18390300 CAS-nummer: 174913-08-7 |