Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 2730 DKK
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348425
CAS-nummer: 1236150-66-5