2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400487-1G OR400487-250MG OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA 1810 DKK
APOSOR400487-1G APOSOR400487-250MG APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16998800
CAS-nummer: 72403-03-3