4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 3320 DKK
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₄
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05148477
CAS-nummer: 22996-23-2