6-Chloro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400446-1G OR400446-5G
APOSOR400446-1GEA 248 DKK
APOSOR400446-1G APOSOR400446-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazole
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027437
CAS-nummer: 227197-72-0