4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 4360 DKK
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22558067
CAS-nummer: 1360954-62-6