3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400426-1G OR400426-250MG OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA 218 DKK
APOSOR400426-1G APOSOR400426-250MG APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391610
CAS-nummer: 945907-32-4