2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400423-1G OR400423-250MG OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA 1640 DKK
APOSOR400423-1G APOSOR400423-250MG APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₄BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847003
CAS-nummer: 956218-04-5