Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 2840 DKK
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26863464
CAS-nummer: 90484-52-9