3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 2840 DKK
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779023
CAS-nummer: 873387-82-7