3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 2180 DKK
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Molekylvægt: 375.827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391670
CAS-nummer: 362529-52-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III