Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400400-1G OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA 1050 DKK
APOSOR400400-1G APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20690800
CAS-nummer: 159847-83-3