2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 197 DKK
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Molekylvægt: 247.046 g/mol
Smeltepunkt: 119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18088521
CAS-nummer: 10172-35-7