3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400385-250MG OR400385-1G
APOSOR400385-250MGEA 2170 DKK
APOSOR400385-250MG APOSOR400385-1G
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28154807
CAS-nummer: 1823624-85-6