4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 7180 DKK
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22558142
CAS-nummer: 1360902-51-7