Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 774 DKK
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11041293
CAS-nummer: 159847-81-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III