2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400332-1G OR400332-250MG OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA 578 DKK
APOSOR400332-1G APOSOR400332-250MG APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
Molekylvægt: 222.467 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16742724
CAS-nummer: 855836-14-5