4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400331-1G OR400331-25G OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA 164 DKK
APOSOR400331-1G APOSOR400331-25G APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835006
CAS-nummer: 58349-01-2