4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 2620 DKK
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formel: C₆H₃BrClIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26895843
CAS-nummer: 858855-18-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III