3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 1220 DKK
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234654
CAS-nummer: 885270-32-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III