3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 3050 DKK
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22544395
CAS-nummer: 214760-34-6