3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Bromo-5-chlorophenyl)methanol
OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-25GEA 4540 DKK
APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061830
CAS-nummer: 917562-09-5