3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 1310 DKK
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO₂
Kogepunkt: 130 °C (0,2 mm Hg)
Smeltepunkt: 37…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234652
CAS-nummer: 82477-68-7