3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Bromo-5-chlorophenyl)ethanone
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 469 DKK
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
Molekylvægt: 233.49 g/mol
Smeltepunkt: 29…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189467
CAS-nummer: 154257-85-9