4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Carboxy-2-iodobenzyl bromide, α-Bromo-3-iodo-p-toluic acid
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 840 DKK
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molekylvægt: 340.941 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22491786
CAS-nummer: 496944-09-3