Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 567 DKK
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505948
CAS-nummer: 133446-99-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III