4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 2030 DKK
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18378710
CAS-nummer: 290820-38-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III