Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl α,3-dibromo-o-toluate, 2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 589 DKK
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06804569
CAS-nummer: 337536-14-8