4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 6870 DKK
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040523
CAS-nummer: 1360945-34-1