7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 4580 DKK
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040522
CAS-nummer: 1820707-32-1