3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 731 DKK
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₄
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007098
CAS-nummer: 80866-88-2