3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 327 DKK
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052329
CAS-nummer: 43114-43-8