3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 1480 DKK
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18204792
CAS-nummer: 51719-69-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III