2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 197 DKK
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236727
CAS-nummer: 793695-85-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II