4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400198-1G OR400198-250MG
APOSOR400198-1GEA 613 DKK
APOSOR400198-1G APOSOR400198-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12923347
CAS-nummer: 182500-28-3