3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400195-1G OR400195-250MG OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA 480 DKK
APOSOR400195-1G APOSOR400195-250MG APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18204791
CAS-nummer: 648439-19-4