4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 5-Amino-2-iodo-4-nitrotoluene, 4-Iodo-6-nitro-m-toluidine
OR400191-1G OR400191-250MG OR400191-5G
APOSOR400191-1GEA 5150 DKK
APOSOR400191-1G APOSOR400191-250MG APOSOR400191-5G
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇IN₂O₂
Molekylvægt: 278.047 g/mol
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27949584
CAS-nummer: 335349-58-1