4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400178-1G OR400178-5G OR400178-10G
APOSOR400178-1GEA 404 DKK
APOSOR400178-1G APOSOR400178-5G APOSOR400178-10G
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846303
CAS-nummer: 43192-34-3