3-Chloro-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 785 DKK
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703192
CAS-nummer: 17802-02-7