4-Methoxy-3-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 589 DKK
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031284
CAS-nummer: 15174-02-4