4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 1520 DKK
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783655
CAS-nummer: 101420-79-5