2-Iodophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400132-1G OR400132-250MG OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA 3840 DKK
APOSOR400132-1G APOSOR400132-250MG APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formel: C₈H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194409
CAS-nummer: 113258-84-7