2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 1290 DKK
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Formel: C₈H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391608
CAS-nummer: 1261438-63-4