Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 3470 DKK
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870176
CAS-nummer: 1261840-81-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III